Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000: UE, con paquete Brady Workstation LAB
La impresora de etiquetas en color BradyJet J2000 es una impresora de etiquetas de inyección de tinta a todo color, práctica y fácil de usar, capaz de imprimir etiquetas fiables y de alta resolución para señales, instalaciones y muestras de laboratorio.
Marca: Brady™ 199966
1847.75 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.30000kg
Descripción
La combinación perfecta.Obtenga el impacto de un color verdaderamente duradero para crear un lugar de trabajo más seguro y eficiente.Confíe en la impresora de etiquetas en color BradyJet J2000 cuando lo más importante sea un color duradero.- Funciona de manera óptima en multitud de sectores, desde el laboratorio hasta la seguridad, entre otros.
- Su diseño compacto le permite adaptarse a espacios reducidos
- La solución de inyección de tinta de volumen medio bajo demanda crea genera etiquetas en color con calidad fotográfica en una sola pasada
- Más opciones de color de las que pueda necesitar: ¡16 millones!
- Identificación personalizada sin el elevado coste de subcontratar la impresión
- Incluye Brady Workstation Lab Suite a su solución y facilita aún más la creación de etiquetas
- Olvídese de la configuración: póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico de Brady y programaremos una cita de configuración telefónica gratuita
Especificaciones
Ninguno | |
389 x 264,00 mm | |
Este kit contiene una impresora J2000, un cable de alimentación y un adaptador de CA, un cable USB, una guía de inicio rápido, un cartucho de tinta, un rollo de material para la alineación de los cabezales de impresión, un dispositivo USB con controladores y manuales y Brady Workstation Laboratory Suite | |
4800 ppp |
Inyección de tinta | |
Multicolor | |
63,50 mm/s. | |
100/240 V |