Learn More
Brady™ Cartucho de tinta a todo color BradyJet™ J2000
El cartucho de tinta a todo color Brady™ BradyJet™ J2000 es un cartucho de repuesto que garantiza que los colores permanezcan brillantes.
Marca: Brady™ 150154
92.83 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.07900kg
Descripción
- Para su uso con la impresora de etiquetas de color BradyJet™ J2000
- Colores: cian, magenta, amarillo
Especificaciones
Cian, Magenta, Amarillo | |
BradyJet™ J2000 | |
3,9 x 1,6 x 2,8 in. | |
1 unidad |