Learn More
Brady™ BradyJet™ Laboratory Labels with Secondary Label
Brady™ BradyJet™ Laboratory Labels with Secondary Label are ideal for a wide range of identification applications.
166.00€ - 353.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico |
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Formato | Rollo |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16140481
|
Brady™
150023 |
0,375 x 1 pulg | 1500 por rollo |
199.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16150481
|
Brady™
150033 |
0,5 x 1 pulg | 1500 por rollo |
196.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16160491
|
Brady™
150020 |
0,5 x 1,5 pulg | 1500 por rollo |
173.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16110481
|
Brady™
150005 |
0,375 x 1 pulg | 2000 por rollo |
166.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16190491
|
Brady™
150015 |
0,75 x 1 pulg | 2000 por rollo |
353.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Ideal for full-color identification and barcode applications where resistance to liquid nitrogen, autoclave conditions and harsh chemicals is required
- Matte white polypropylene with acrylic adhesive is inkjet printable
- Perfect for laboratory identification such as vials, centrifuge tubes and test tubes
- Chemical resistant, cold resistant, high temperature resistant, low temperature resistant
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Rollo | |
Identificación en laboratorio/ámbito sanitario | |
Rectángulo | |
-80°C a +70°C |
Acrílico | |
Mate | |
Polipropileno | |
Impresora BradyJet™ J2000 | |
De −112 F a 158 °F |