Learn More
Brady™ BradyJet™ Pre-Cut Vinyl Labels
Brady™ BradyJet™ Pre-Cut Vinyl Labels are ideal for a wide range of identification applications.
314.00€ - 478.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrílico |
---|---|
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Formato | Rollo |
Material | Vinilo |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16110491
|
Brady™
150013 |
3,35 x 2,17 pulg |
314.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16130491
|
Brady™
150027 |
4,33 x 2,95 pulg |
346.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16150491
|
Brady™
150032 |
6,10 x 4,13 pulg |
478.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Constructed of indoor-use general purpose vinyl
- Features a specially-formulated topcoat for improved durability and color
- Specially-formulated topcoat enhances colors and label appearance
- Tested to withstand exposure to liquids, alcohol and chemicals, as well as indoor fluorescent and UV lighting
- Topcoat protects print from smudging and harsh conditions
- Inkjet-receptive labels for use with the BradyJet™ J2000 Color Label Printer
Especificaciones
Acrílico | |
Mate | |
Vinilo | |
Impresora BradyJet™ J2000 | |
De −40 F a 140 °F | |
47,75 mm (1,88 pulg) D.I. |
Blanco | |
Rollo | |
Marcado de tuberías y válvulas; identificación de seguridad y cumplimiento; etiquetado visual en el espacio de trabajo; marcado de almacenes; etiquetado de bloqueo/etiquetado; etiquetas GHS y químicas; etiquetas de arcos eléctricos | |
Rectángulo | |
-40°C a +60°C |