Learn More
Bradykinin (1-5), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
Descrizione
Biologically active fragment of bradykinin
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Método de purificación | HPLC |
| Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
| Formato | Polvo |
| Para utilizar con (aplicación) | Biologically active fragment of bradykinin |
| Peso molecular | 572.67 |
| Tipo de producto | Bradykinin (1-5) |
| Cantidad | 5 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Secuencia | H-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-OH |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto