Learn More
Brady™ Kit BradyPrinter i5100 para Reino Unido y la UE con paquete Workstation PWID
La impresora de etiquetas industriales BradyPrinter i5100 es inteligente y fácil de usar, con un rendimiento excelente y la capacidad de imprimir más de 1200 etiquetas de identificación estándar, además de etiquetas personalizadas.
Marca: Brady™ 198780
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cree e imprima etiquetas profesionales con el kit BradyPrinter i5100. La tecnología de impresión inteligente (IP) permite que los materiales, la impresora y el paquete de software Brady™ Workstation PWID se comuniquen.
- Cambie la configuración de la impresora fácilmente con la pantalla táctil intuitiva
- Cambie los materiales rápidamente con materiales especialmente diseñados que se bloqueen fácilmente en su lugar
- Conéctese fácilmente con una gran variedad de puertos de conexión
- Mantenga la impresora funcionando sin problemas con los rodillos intercambiables
- Imprime más de 1200 etiquetas de identificación estándar, además de etiquetas personalizadas
- Incluye el paquete de software Brady™ Workstation Product and Wire Identification
Especificaciones
Pantalla táctil LCD a color | |
9,5 in | |
12,5 in | |
17 in | |
No esterilizable en autoclave | |
monocromo/a | |
Árabe, Búlgaro, Chino (Tradicional), Chino (simplificado), Croata, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italian, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Serbio, Esloveno, Spanish, Sueco, Turco | |
i5100 | |
600 ppp | |
Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, servidores Windows™ 2012, 2012 R2 y 2016 | |
14 lb | |
Seguimiento de recursos, etiquetado de placas de circuito, identificación general | |
110/240 V |
Transferencia térmica | |
241 mm | |
318 mm | |
437 mm | |
No estéril | |
Impresora i5100, cable de alimentación, cable USB, CD del producto con controlador, manual del usuario, soporte de rollos habilitado para RFID, cabezal de recogida de cinta, paquete Brady™ Workstation PWID | |
256 MB de RAM, memoria flash IFFS de 50 MB, tarjeta SD, ranura de hasta 512 GB | |
150 mm/s | |
Bluetooth™, Ethernet, serie, USB | |
De 0 °C a 40 °C | |
6,2kg | |
2 año |