Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - UE con Brady Workstation LAB Suite
Click to view available options
Resolución:
300 ppp
600 ppp
Descripción:
Con Brady Workstation LAB Suite
Con función de Peel y Brady Workstation LAB Suite
Tamaño de la unidad:
1 set
Beskrivelse
- Impresora industrial de sobremesa de transferencia térmica
- Ideal para clientes que requieren una impresión fiable de gran volumen en muchos materiales diferentes dentro de los siguientes mercados:
- Industria aeroespacial
- Defensa y transporte colectivo
- Industria electrónica
- Automoción
- Logística
- Equipo eléctrico
- Voz y datos
- Laboratorio
- Garantiza una impresión precisa en fundas, etiquetas, cintas, marcadores de cable y mucho más
- La impresora viene con Brady Workstation Laboratory Identification Software que permite comenzar a diseñar etiquetas profesionales de forma
- Este conjunto de programas combina aplicaciones de software de uso frecuente para crear etiquetas de identificación de laboratorio
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo de producto | Industrial Printer |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Anchura (métrico) | 252,00 mm |
| Altura (métrico) | 288,00 mm |
| Fondo (métrico) | 460,00 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 460,00 x 252,00 x 288,00 mm |
| Capacidad de color | monocromo/a |
| Descripción | Con Brady Workstation LAB Suite |
| Incluye | Cable de alimentación de la UE, 2 núcleos de cinta vacíos, un cable USB, un CD del producto que contiene el controlador, el manual de usuario en varios idiomas, el manual de configuración/ajustes en inglés, un manual de usuario impreso en inglés y Brady Workstation Laboratory ID Suite |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion