Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - UK con función de despegado y aplicador de etiquetas para viales
La impresora industrial de sobremesa de transferencia térmica es ideal para clientes que requieren una impresión fiable de gran volumen.
7075.00€
Especificaciones
Tipo de pantalla | Color Touchscreen |
---|---|
Print Technology | Thermal Transfer |
Anchura (métrico) | 252.00 mm |
Altura (métrico) | 288.00 mm |
Fondo (métrico) | 520.00 mm |
Código de producto | Marca | Resolución | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Resolución | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17187021
|
Brady™
307655 |
600 ppp |
7075.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- La impresora industrial de sobremesa de transferencia térmica BradyPrinter i7100 es ideal para clientes que requieren una impresión fiable de gran volumen.
- Automatice la identificación de tubos de viales gracias al aplicador de etiquetas de viales que imprime y pega las etiquetas en los viales en menos de 2 segundos.
- Esta impresora incluye Brady WorkStation Basic Design Software Suite de forma gratuita, que permite comenzar a diseñar etiquetas profesionales de forma inmediata.
Especificaciones
Color Touchscreen | |
252.00 mm | |
520.00 mm | |
monocromo/a | |
150.00 mm/s |
Thermal Transfer | |
288.00 mm | |
520.00 x 252.00 x 288.00 mm | |
Peel and Present module pre-installed. It ships with a vial label applicator, a UK power cord, a Brady Workstation Basic Suite, 2 empty ribbon cores, a USB cable, a product CD holding the driver, the user manual in languages, the configuration/settings manual in English and a printed user manual in English | |
AC Adaptor |