Learn More
BRAND™ Software de calibración profesional EASYCAL™
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Software de calibración
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los procedimientos fáciles de seguir se describen paso a paso y el software realiza todos los cálculos automáticamente.
- Los valores de pesaje pueden introducirse manualmente en el software o importarse directamente desde la balanza a través del puerto serie.
- Genera informes para documentar las pruebas de calibración de acuerdo con ISO 8655, ISO 4787 , etc.
- Todos los registros de pruebas se pueden guardar en una base de datos para su uso posterior y seguimiento del rendimiento del instrumento.
- Simplifica la entrada de datos
- Organiza todos los datos de prueba
- Incluye procedimientos operativos estándar (SOP)
- Registro de prueba organizado con claridad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Software de calibración |
| Para utilizar con (aplicación) | Calibración de la manipulación de líquidos conforme a los estándares ISO 9001 y GLP |
| Incluye | CD-ROM en inglés, francés, alemán, portugués y español |