Learn More
BRAND™ Pala de sellado para láminas de sellado
Para fijar láminas de sellado en placas
Marca:  BRAND™ 701381
6.45 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15708987
  • 12.65€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Ayuda a la adhesión eficaz de las láminas de sellado en microplacas, placas para PCR y placas de pocillos profundos.
  • Pack de 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Pala de sellado
Pala de sellado para fijar láminas de sellado en placas
Microplacas, placas de pocillos profundos
2/paq.