Learn More
BRAND™ Frascos con revestimiento de seguridad ámbar
19.84 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21976" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21976" para aplicar la oferta.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (imperial):
8,45 oz
16,9 oz
33,81 oz
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Descrizione
Los frascos roscados con recubrimiento de etileno-acrilato están diseñadas para proteger productos y muestras sensibles a la luz.
- Fabricados con vidrio sodocálcico
- Diseño cuadrado que ahorra espacio
- Temperatura de funcionamiento máxima: 80 °C
- Con tapón de rosca de polipropileno y anillo de vertido de LDPE
Para conservar el recubrimiento, no lo limpie a temperaturas superiores a 60 °C
Specifica
Capacidad | 8,45 oz, 250 ml |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
Color | Ámbar |
Incluye | Tapón de rosca de polipropileno, anillo de vertido de LDPE |
Material | Vidrio sodocálcico |
Temperatura de funcionamiento | 80 °C |
Tipo de producto | Frasco con revestimiento de seguridad |