Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta BRAND™ BIO-CERT™, de 50 a 1000 ul
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4709787 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Estilo de punta:
Retención baja
Universal
Envase:
TipBox, 10 cajas de 96 unidades
TipRefill, 10 gradillas de 96 piezas
TipStack, 10 gradillas de 96 piezas y dos cajas
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 960
Código de producto. Estilo de punta Envase unitSize
15164907 Universal TipRefill, 10 gradillas de 96 piezas paquete de 960
15184917 Universal TipBox, 10 cajas de 96 unidades 960 PCS
15174937 Retención baja TipBox, 10 cajas de 96 unidades paquete de 960
15154927 Universal TipStack, 10 gradillas de 96 piezas y dos cajas paquete de 960
15104947 Retención baja TipStack, 10 gradillas de 96 piezas y dos cajas paquete de 960
5 options
Código de producto. 15164907
Marca: BRAND™ 732132
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con polipropileno de alta pureza y sin oleamida ni diHEMDA. Las puntas de filtro BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™ son estériles y no contienen contaminantes biológicos. Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos. Graduaciones marcadas a los 250, 500 y 1000 μl para una evaluación rápida del volumen. Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
  • El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
  • Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
  • Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
  • Graduación a los 250, 500 y 1000 μl para una rápida comprobación del volumen
  • Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
  • Disponibles en envases a granel o en práctico formato de gradillas apilables cómodo y ecológico
  • Las puntas a granel son de color azul y las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color azul
Puntas con retención ultrabaja
  • Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
  • Superficie homogénea sin defectos para niveles bajos de tensión superficial y retención de muestras
  • Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
  • Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes y otros líquidos difíciles que pueden aumentar la pérdida de muestras
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de retención baja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 50 a 1000 μl
Esterilidad Estéril
Color Incolora
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 2,75 in
Longitud (métrico) 7 cm
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Formato Recarga
Estilo de punta Universal
Envase TipRefill, 10 gradillas de 96 piezas
Graduado Sí
Línea de productos Bio-Cert
Material Polipropileno
Graduaciones 250, 500, 1000 μl