Learn More
BRAND™ Placas de 96 pocillos profundos
Estas placas de pocillos profundos se pueden apilar para un fácil almacenamiento.
Marca: BRAND™ 701340
183.19 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las placas de polipropileno son esterilizables en autoclave a 250°F (121°C) y resistentes a muchos productos químicos, como fenoles, cloroformo y DMSO.
- Las placas transparentes de poliestireno están disponibles en superficies hidrófilas no estériles, estériles y estériles con tratamiento, en su elección de fondos planos, redondos o cónicos.
- Las placas tienen bordes elevados para simplificar el sellado con películas adhesivas y espacios de interpocillos rebajados para reducir la contaminación cruzada de los pocillos. Las tapas opcionales tienen anillos de condensación.
Especificaciones
Estándar | |
Transparente | |
Polipropileno | |
96 | |
Redondo | |
U-bottom |
8 x 12 | |
Microplacas de ensayo de 96 pocillos | |
1,2 ml | |
No estéril | |
Cultivo celular y tisular, almacenamiento de muestras, ensayos inmunológicos y otras aplicaciones |
Título del producto
BRAND™ Placas de 96 pocillos profundos > Polipropileno; volumen del pocillo: 1.2mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido