Learn More
BRAND™ Placas de 96 pocillos profundos
Código de producto. 15613987 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen del pocillo (métrico):
0,3 ml
0,5 ml
1 mL
1,1 mL
1,2 ml
1,2 mL
2,2 ml
Formato:
Estándar
Forma del pocillo:
Base redonda (pocillo U)
Cuadrada
Redondo
Tamaño de la unidad:
1 paquete
24 PCS
32 PCS
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 50
Código de producto. 15613987
Marca: BRAND™ 701342
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas placas de pocillos profundos se pueden apilar para un fácil almacenamiento.
  • Sin ADN, ADNasa ni ARNasa
  • Configuración de 12 x 8
  • Diseñado para una amplia gama de aplicaciones, como la detección de alto rendimiento (HTS), pruebas que requieren una placa madre, cultivos celulares y de tejido, diluciones en serie, transferencia de reactivos y almacenamiento de muestras hasta - 80 °C
  • Las placas de pocillos profundos se fabrican de conformidad con ANSI/SLA
  • 2,54 y 10,16 cm (1 y 4 pulgadas) y son apilables para un almacenamiento sencillo
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Formato Estándar
    matriz, red, conjunto 8 x 12
    Esterilizables en autoclave Autoclavable
    Tipo de producto Deep-well Plate
    Material Polipropileno
    Volumen del pocillo (métrico) 1,2 mL
    N.° de pocillos 96
    Esterilidad No estéril
    Forma del pocillo Base redonda (pocillo U)
    Perfil U-bottom
    Con reborde Elevated Rim