Learn More
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ de 96 pocillos, cellGrade plus-tratado, microplaca de fondo plano
Color:negro; Esterilidad:estéril; Tapa:con tapa
Marca: BRAND™ 782031
596.15 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.38000kg
Descripción
- Superficie hidrofílica con grupos amino, carboxilo e hidroxilo de libre acceso
- La composición similar a la proteína permite la fijación celular directa
- Esterilizado por βradiación según las directrices ISO 11137 y AAMI para A. SAL de 10-6
- Cumplir con los requisitos de Ph. Y la USP 29
- Sin ADN, ADNasa ni ARNasa
- Pruebas de endotoxinas realizadas (<0,01 EU/ml)
- Relieve alfanumérico naranja para una fácil identificación de los pocillos
Información de órdenes
Paquetes de 50 placas envueltas individualmente con tapas
Especificaciones
Hidrófilo | |
Estándar | |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
Estériles | |
330 μl | |
Cultivo de células en medios séricos reducidos y células fastidiosas líneas | |
1/paq. |
ISO 11137, DIN ISO 10993 | |
Con tapa | |
Negro | |
96 | |
cellGrade plus | |
Plano | |
50/caja | |
Negro |