Learn More
BRAND™ Tubos de microcentrífugas sin ARNasa, ADNasa ni ADN BIO-CERT™
Fabricados con polipropileno puro. Los tubos de microcentrífuga sin ARNasa, ADNasa ni ADN BIO-CERT™ son muy traslúcidos y están libres de destellos, burbujas de aire y estrías. Se adaptan a la mayoría de rotores y se pueden centrifugar hasta 30 000 RCF. Los tapones a presión planos forman un cierre hermético, sin fugas y fácil de abrir con un grosor uniforme para una perforación sin problemas.
Marca: BRAND™ 780400
Detalles adicionales : Peso : 0.74250kg
Descripción
Fabricados con polipropileno puro, estos tubos altamente translúcidos están libres de destellos, burbujas de aire y estrías.- Encajan en la mayoría de los rotores comunes y se pueden centrifugar hasta 30.000 RCF (g) (10.000 x g para 0,5 ml; 20.000 x g para 1,5 ml; 30.000 x g para 1,5 ml y 2,0 ml con cierre de tapa a 20° C durante 20 min).
- Los tapones forman un sellado hermético a prueba de fugas que resulta fácil de abrir, incluso con guantes, y son planos con un grosor uniforme para una perforación sin problemas.
- Los tubos tienen un grosor de pared uniforme para ofrecer resultados repetibles.
- Subdivisiones para la determinación aproximada del volumen.
- Esterilizables en autoclave a 120° C (2 bar), conforme a DIN EN 285.
- Hay disponibles tubos para microcentrífuga BIO-CERT™ estériles y libres de endotoxinas, ARNasa, ADNasa y ATP para aplicaciones críticas.
Especificaciones
Tubo de microcentrífuga BIO-CERT™ | |
Polipropileno | |
Transparente | |
Tubo | |
1.5 ml | |
BIO-CERT™ |
20000 rcf | |
Sí | |
Polipropileno | |
Centrífuga | |
Sterile | |
Tapón a presión plano |