Learn More
BRAND™ Tubos de microcentrífugas no estériles BRAND™
Se adapta a la mayoría de rotores y se puede centrifugar hasta 30,000 RCF. Los tubos de microcentrífuga no estériles BrandTech™ BRAND™ son muy traslúcidos y están libres de destellos, burbujas de aire y estrías. Los tapones a presión planos de polipropileno forman un sellado hermético, sin fugas y fácil de abrir. Los tubos tienen un grosor de pared uniforme para ofrecer resultados uniformes y repetibles.
14.82€ - 78.80€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Sin endotoxinas, ARNasa, ATP ni ADN |
---|---|
Volumen (métrico) | 1,5 ml |
Para utilizar con (equipo) | Centrífuga |
Esterilidad | No estéril |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Color | Tipo de tapón | Fuerza máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tipo de tapón | Fuerza máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10478502
|
BRAND™
780500 |
Transparente | Tapón a presión plano | 30.000 x g | N/A | ||||
11778218
|
BRAND™
780505 |
Transparente | No se incluye | RCF 10.000 | N/A | ||||
10232481
|
BRAND™
780521 |
Amarillo | Tapón a presión plano | RCF 20.000 | N/A | ||||
10749341
|
BRAND™
780522 |
Azul | Tapón a presión plano | RCF 20.000 | N/A | ||||
10243051
|
BRAND™
780523 |
Verde | Tapón a presión plano | RCF 20.000 | N/A | ||||
10468892
|
BRAND™
780524 |
Naranja | Tapón a presión plano | RCF 20.000 | N/A | ||||
10478892
|
BRAND™
780525 |
Ámbar | Tapón a presión plano | 30.000 x g | N/A | ||||
11678439
|
BRAND™
780540 |
Transparente | Tapón a presión plano | RCF 20.000 |
56.45€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Encajan en la mayoría de los rotores comunes y se pueden centrifugar hasta 30.000 RCF (g) (10.000 x g para 0,5 ml; 20.000 x g para 1,5 ml; 30.000 x g para 1,5 ml y 2,0 ml con cierre de tapa a 20° C durante 20 min).- Fabricados con polipropileno puro
- Los tubos altamente translúcidos están libres de destellos, burbujas de aire y estrías.
- Los tapones forman un sellado hermético a prueba de fugas que resulta fácil de abrir, incluso con guantes, y son planos con un grosor uniforme para una perforación sin problemas.
- Los tubos tienen un grosor de pared uniforme para ofrecer resultados repetibles.
- Subdivisiones para la determinación aproximada del volumen.
- Esterilizables en autoclave a 120° C (2 bar), conforme a DIN EN 285.
- Los cierres de tapa están certificados como libres de endotoxinas, ADN, ADNasa y ARNasa.
- Los tubos de colores simplifican la identificación de muestras.
Especificaciones
Sin endotoxinas, ARNasa, ATP ni ADN | |
Centrífuga | |
Polipropileno | |
Tubo |
1,5 ml | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave (a 120 °C) | |
Microtubo |