Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta nano-cap™
Fabricadas con polipropileno virgen de alta pureza, libre de DiHEMDA y oleamida. Las puntas de pipeta nano-cap™ proporcionan superficies limpias e hidrófobas, reducen la retención de muestras y aumentan la precisión y la reproducibilidad.
Marca:  BRAND™ 732002
54.64 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15144887
  • 91.40€ / paquete de 2000
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Moldeadas con precisión con polipropileno virgen de alta pureza y sin oleamida ni diHEMDA.
  • Las superficies hidrófobas y limpias reducen la retención de las muestras y aumentan la precisión y la reproducibilidad.
  • Disponibles en envases a granel o en práctico formato de gradillas apilables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
0,1 a 20 μL
Sin oleamida ni DiHEMDA
Nano-cap™
20, 100 μl
No estéril
A granel
Polipropileno
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Puntas de pipeta nano-cap™ > Puntas nano-cap; puntas; a granel; 0,1-20 μl; 2 bolsas de 1000 puntas; 2000 puntas