Learn More
BRAND™ Placas de PCR de perfil estándar sin faldilla
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- Ausencia de ADN, ARNasa, ADNasa, pirógenos e inhibidores de la PCR
- Paredes delgadas y uniformes para garantizar una transferencia térmica uniforme y precisa lo que permite obtener unos resultados excelentes.
- Las placas estándar y de perfil bajo de BRAND son compatibles con la mayoría de las principales marcas de termocicladores, incluidos los™ 9800 7900 7500™ 96™™ sistemas Applied Biosystems Fast, HT y Fast, BIORAD CFX y Eppendorf Mastercycler.
- Las placas de PCR blancas tienen un color uniforme con dióxido de titanio (TiO2) y superficies lisas para optimizar el reflejo de la señal de fluorescencia.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No Barcode |
| Propiedad de unión | Untreated |
| Certificaciones/conformidad | DNA, DNase, RNase-free |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Envase | 10 bolsa de 5 |
| Color | Transparente |
| Desechables | Single-use |
| Tipo de producto | PCR 96-well plate |
| Mostrar más |