Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta BRAND™, de 0.5 a 20 ul
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Envase:
1 bolsa de 1000
A granel, 1 bolsa de 1000 unidades
Relleno de puntas, 10 rellenos de puntas, 96 cada una
TipBox, 5 cajas, 96 cada una
TipStack, 2 recargas de 5, 96 cada una
Cantidad:
10,000/Pk.
1000/Pk.
480/Pk.
960/Pk.
Estilo de punta:
Retención baja, Narrow
Universal
Conditionnement:
1000 PCS
480 PCS
paquete de 1000
paquete de 480
paquete de 960
filtradas por:
Sin filtro
Description
- El polipropileno no estéril de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA.
- Las graduaciones marcadas a los 2 μl y 10 μl proporcionan una evaluación rápida del volumen.
- Su diseño delgado permite pipetear en microtubos y microplacas sin tocar las paredes.
- Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
- Disponibles en envases a granel o en práctico formato de gradillas apilables
Puntas con retención ultrabaja
- Fabricadas mediante un proceso físico-químico especial patentado
- La superficie homogénea, libre de defectos, así producida tiene una tensión superficial baja.
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
- Para muestras biológicas que contengan detergentes como Triton™ X-100, SDS, Tween, etc.
- Alta resistencia a productos químicos
- Las puntas son autoclavables a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades del material.
Spécification
Spécification
| Volumen (métrico) | De 0,5 a 20 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Retención baja, Narrow |
| Envase | TipBox, 5 cajas, 96 cada una |
| Cantidad | 480/Pk. |
| Graduado | Sí |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu