Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta BRAND™, de 5 a 300 ul
Código de producto. 15174887 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Estilo de punta:
Retención baja
Universal
Formato:
A granel
Gradilla
Recarga
Envase:
A granel, 1000 piezas
A granel, 10 000 piezas
TipBox, 5 cajas de 96 unidades
TipRefill, 10 gradillas de 96 piezas
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 1000
paquete de 480
Código de producto. Estilo de punta Formato Envase unitSize
15174887 Universal A granel A granel, 1000 piezas paquete de 1000
15144897 Universal A granel A granel, 10 000 piezas paquete de 1000
15194897 Universal Recarga TipRefill, 10 gradillas de 96 piezas 960 PCS
15114917 Universal Gradilla TipBox, 5 cajas de 96 unidades paquete de 480
15104937 Retención baja Gradilla TipBox, 5 cajas de 96 unidades paquete de 480
5 options
Código de producto. 15174887
Marca: BRAND™ 732010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para casi todas las pipetas con código de color amarillo. Las puntas de pipeta BrandTech™ de 5 a 300 μl se han fabricado con polipropileno de alta pureza sin diHEMDA ni oleamidas y están disponibles en versiones estándar o con tipos de retención ultrabaja. Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos. Graduaciones marcadas a los 50, 100 y 300 μl para una comprobación rápida del volumen.
Se utiliza para prácticamente todas las pipetas con código de color amarillo.
  • El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
  • No estériles
  • Todos los envases no abiertos están libres de ADN, ARNasa, ATP y endotoxinas
  • Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
  • Graduación a los 50, 100 y 300 μl para una rápida comprobación del volumen
  • Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
  • Disponibles en envases a granel o en práctico formato de gradilla ecológica
  • Las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color verde
Puntas con retención ultrabaja
  • Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
  • Superficie homogénea y libre de defectos para una baja tensión superficial y una mínima retención de muestras
  • Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
  • Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes y otros líquidos difíciles que pueden aumentar la pérdida de muestras
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de retención baja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Life Science Quality
Volumen (métrico) De 5 a 300 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Incolora
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 2,08 in
Longitud (métrico) 5,3cm
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Para utilizar con (aplicación) Pipeteo inverso, placa de lavado, trabajo con pipetas multicanal
Formato A granel
Estilo de punta Universal
Envase A granel, 1000 piezas
Tipo de producto Pipette Tips
Desechables Limited-use
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Graduado Sí
Material Polipropileno
Graduaciones 50, 100, 300 μl