Learn More
BRAND™ Placas de PCR de perfil estándar semirSkirted
GREENER_CHOICE
Fabricados con plásticos vírgenes de alta calidad y sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar reactivos y muestras. Termocicladores para unos resultados excelentes reproducibles en la mayoría de las aplicaciones de PCR
Marca:  BRAND™ 781375
184.14 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15535980
  • 283.00€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Esterilizable en autoclave
  • Ausencia de ADN, ARNasa, ADNasa, pirógenos e inhibidores de la PCR
  • Paredes delgadas y uniformes para garantizar una transferencia térmica uniforme y precisa lo que permite obtener unos resultados excelentes.
  • Las placas estándar y de perfil bajo de BRAND son compatibles con la mayoría de las principales marcas de termocicladores, incluidos los™ 9800 7900 7500™ 96™™ sistemas Applied Biosystems Fast, HT y Fast, BIORAD CFX y Eppendorf Mastercycler.
  • Las placas de PCR blancas tienen un color uniforme con dióxido de titanio (TiO2) y superficies lisas para optimizar el reflejo de la señal de fluorescencia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Esterilizable en autoclave
96
qPCR
Estándar
8 x 12
Transparente
Sí
50
Sí
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Placas de PCR de perfil estándar semirSkirted > Borrar; volumen: 0.2mL