Includes
Cada dispensador para boca de frasco Seripettor Pro se suministra con tubo de descarga, tubo de llenado, cartucho de dispensación de repuesto, herramienta de montaje, dos adaptadores de polipropileno (GL45/33 y GL45/38), manual de funcionamiento y un año de garantía.
El cartucho de dispensación sustituible tiene una junta de limpieza y es especialmente adecuado para líquidos que tienden a formar cristales
- El cartucho de cambio rápido hace que el mantenimiento sea fácil y mantiene el mantenimiento los costes bajos de toda la vida
- El conjunto de bomba con resorte resistente a la corrosión tiene un manguito superior opaco que protege el líquido de la luz UV durante las operaciones de dispensación
- El tubo de llenado telescópico se ajusta para adaptarse a muchos frascos sin que haya que cortarlo
- La tapón de seguridad roscado se coloca y se quita con un giro rápido
- El pistón cargado por resorte permite el manejo semiautomático con una sola mano
Los líquidos inadecuados para el Seripettor Pro incluyen, entre otros:
- Ácido fluorhídrico y otros productos químicos que atacan al polietileno de alta densidad, PTFE, ETFE, FEP, PFA, alúmina-cerámica, platino-iridio y vidrio de borosilicato
- Disulfuro de carbono
- Densidad superior a 2,2g/cm
- Viscosidad superior a 300 mm2/s (producto de 2ml ), 150 mm2/s (producto de 10ml), 75 mm2/s (producto de 25 ml)
- Presión de vapor hasta 500 mbar
Medios de cultivo en agar hasta 60 °C.
Información de órdenes
El pistón y el cilindro reemplazables están permanentemente conectados como un módulo de cartucho para mayor seguridad. Si el pistón, el cilindro o el cierre resultan dañados, solo tiene que sustituir el cartucho en segundos y sin herramientas.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ≤±1,2 % |
| Ángulo | 90° |
| Tipo de producto | Dispensador para parte superior de frascos Seripettor Pro |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Blue/Red/White |
| Densidad | Hasta 2,2 g/cm3 |
| Canales | 1 |
| Material | Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, FEP, PFA |
| Volumen (métrico) | De 0,2 a 2 ml |
| Pantalla | Analog |
| Mostrar más |