Learn More
BRAND™ Dispensador para frascos Seripettor™ Pro
Código de producto. 10446403 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 ml
De 1 a 10 ml
De 2,5 a 25 ml
Incrementos:
0,04 mL
0,2 mL
0,5 mL
Grado de viscosidad:
1000 mm 2/s
150 mm 2/s
75 mm 2/s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Incrementos Grado de viscosidad unitSize
10446403 De 2,5 a 25 ml 0,5 mL 75 mm 2/s cada uno
10588153 De 1 a 10 ml 0,2 mL 150 mm 2/s cada uno
10419894 De 0,2 a 2 ml 0,04 mL 1000 mm 2/s cada uno
3 options
Código de producto. 10446403
Marca: BRAND™ 4720450
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Cada dispensador para boca de frasco Seripettor Pro se suministra con tubo de descarga, tubo de llenado, cartucho de dispensación de repuesto, herramienta de montaje, dos adaptadores de polipropileno (GL45/33 y GL45/38), manual de funcionamiento y un año de garantía.
Diseñados para manejar una variedad de líquidos más amplia que los pipeteadores seripettor normales
El cartucho de dispensación sustituible tiene una junta de limpieza y es especialmente adecuado para líquidos que tienden a formar cristales
  • El cartucho de cambio rápido hace que el mantenimiento sea fácil y mantiene el mantenimiento los costes bajos de toda la vida
  • El conjunto de bomba con resorte resistente a la corrosión tiene un manguito superior opaco que protege el líquido de la luz UV durante las operaciones de dispensación
  • El tubo de llenado telescópico se ajusta para adaptarse a muchos frascos sin que haya que cortarlo
  • La tapón de seguridad roscado se coloca y se quita con un giro rápido
  • El pistón cargado por resorte permite el manejo semiautomático con una sola mano
Los líquidos inadecuados para el Seripettor Pro incluyen, entre otros:
  • Ácido fluorhídrico y otros productos químicos que atacan al polietileno de alta densidad, PTFE, ETFE, FEP, PFA, alúmina-cerámica, platino-iridio y vidrio de borosilicato
  • Disulfuro de carbono
  • Densidad superior a 2,2g/cm
  • Viscosidad superior a 300 mm2/s (producto de 2ml ), 150 mm2/s (producto de 10ml), 75 mm2/s (producto de 25 ml)
  • Presión de vapor hasta 500 mbar
La temperatura del instrumento y de los reactivos debe estar comprendida entre los 15° y los 40 °C
Medios de cultivo en agar hasta 60 °C.
Información de órdenes
El pistón y el cilindro reemplazables están permanentemente conectados como un módulo de cartucho para mayor seguridad. Si el pistón, el cilindro o el cierre resultan dañados, solo tiene que sustituir el cartucho en segundos y sin herramientas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ≤±1,2 %
Ángulo 90°
Tipo de producto Dispensador para parte superior de frascos Seripettor Pro
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Blue/Red/White
Densidad Hasta 2,2 g/cm3
Canales 1
Material Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, FEP, PFA
Volumen (métrico) De 2,5 a 25 ml
Pantalla None
Para utilizar con (aplicación) Semi-automatic dispensing of many acids, alkaline, and saline solutions
Incluye Tubo de descarga, tubo de llenado telescópico, cartucho de dispensación de repuesto, herramienta de montaje, adaptadores de polipropileno de GL45/33 mm y GL45/38 mm, manual de funcionamiento
Incrementos 0,5 mL
Precisión ≤0,2%
máx. (imperial) De 59° a 104 °F
Temperatura (métrico) De 15 °C a 40 °C
Presión de vapor Hasta 500 mbar
Grado de viscosidad 75 mm 2/s
Garantía 1 año