Learn More
BRAND™ Buretas digitales para parte superior de frasco Titrette™
Proporciona exactitud y precisión dentro de las tolerancias de buretas de vidrio de clase A. Las buretas digitales para parte superior de frasco Titrette™ son adecuadas para la mayoría de tituladores en concentraciones de hasta 1 mol/l. Ideales para química general, aplicaciones de tratamiento de aguas residuales, análisis de alimentos y bebidas, valoraciones industriales, trabajo de campo medioambiental y mucho más.
Marca: BRAND™ 4760161
901.11 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Includes: Certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, 2 pilas AAA, 3 adaptadores de rosca de frasco, 2 ventanas de inspección ámbar y manual de funcionamiento. Los modelos con interfaz RS-232 incluyen cable conector y CD de software.
Descripción
Proporciona exactitud y precisión dentro de las tolerancias de buretas de vidrio de clase A. Las buretas digitales para parte superior de frasco BrandTech™ BRAND™ Titrette™ son adecuadas para la mayoría de los tituladores en concentraciones de hasta 1 mol/l. Ideales para química general, aplicaciones de tratamiento de aguas residuales, análisis de alimentos y bebidas, valoraciones industriales, trabajo de campo medioambiental y mucho más.
La BRAND Titrette proporciona exactitud y precisión dentro de las tolerancias de buretas de vidrio de clase A. Adecuadas para la mayoría de tituladores en concentraciones de hasta 1 mol/l; son ideales para aplicaciones de química general, tratamiento de aguas residuales, análisis de alimentos y bebidas, valoraciones industriales, trabajo de campo medioambiental y muchas más. La bureta Titrette le permitirá realizar valoraciones de rutina de forma rápida, precisa y con facilidad.
- Funcionamiento suave para valoraciones excepcionalmente sensibles a caídas
- Evita el riesgo de derrames de transferencias vertidas
- Elimina errores de lectura de menisco
- Cambia automáticamente entre llenado y ajuste de dosis
- Cumple las tolerancias para buretas de vidrio de clase A según las normas ISO y ASTM
- Interfaz RS-232 opcional disponible para la transmisión directa de datos a un PC
- Se usa para una variedad de aplicaciones, incluyendo química general, tratamiento de agua, análisis de alimentos/bebidas, valoraciones industriales y trabajo ambiental en el laboratorio o campo
Información de órdenes
For burettes with Calibration Certificate, contact Customer Service. Add DKD at the end of the BRANDTECH part number. No returns accepted.
Especificaciones
0,06 % | |
ASTM E287, DIN EN ISO 385 | |
50 ml | |
(2) pilas AAA, (2) ventanas de inspección ámbar, (2) ventanas de inspección de protector de luz de colores, (3) adaptadores para roscas de botella, manual de funcionamiento, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico |
Bureta digital para bocas de frasco | |
Vidrio | |
Trabajo de campo ambiental, análisis de alimentos o bebidas, química general, valoraciones industriales, aplicaciones de tratamiento de aguas residuales | |
0,02 % |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron