Learn More
BRAND™ Buretas digitales para parte superior de frasco Titrette™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15394127 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Interfaz:
Interfaz RS232
Sin interfaz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Interfaz unitSize
15394127 10 ml Interfaz RS232 cada uno
10703164 25 ml Interfaz RS232 1 PCS
10703354 50 ml Sin interfaz 1 PCS
10687425 25 ml Sin interfaz 1 PCS
10769165 50 ml Interfaz RS232 1 PCS
15604077 10 ml Sin interfaz cada uno
6 options
Código de producto. 15394127
Marca: BRAND™ 4760141
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, 2 pilas AAA, 3 adaptadores de rosca de frasco, 2 ventanas de inspección ámbar y manual de funcionamiento. Los modelos con interfaz RS-232 incluyen cable conector y CD de software.
Proporciona exactitud y precisión dentro de las tolerancias de buretas de vidrio de clase A. Las buretas digitales para parte superior de frasco Titrette™ son adecuadas para la mayoría de tituladores en concentraciones de hasta 1 mol/l. Ideales para química general, aplicaciones de tratamiento de aguas residuales, análisis de alimentos y bebidas, valoraciones industriales, trabajo de campo medioambiental y mucho más.
Proporciona exactitud y precisión dentro de las tolerancias de buretas de vidrio de clase A. Las buretas digitales para parte superior de frasco BrandTech™ BRAND™ Titrette™ son adecuadas para la mayoría de los tituladores en concentraciones de hasta 1 mol/l. Ideales para química general, aplicaciones de tratamiento de aguas residuales, análisis de alimentos y bebidas, valoraciones industriales, trabajo de campo medioambiental y mucho más.
La BRAND Titrette proporciona exactitud y precisión dentro de las tolerancias de buretas de vidrio de clase A. Adecuadas para la mayoría de tituladores en concentraciones de hasta 1 mol/l; son ideales para aplicaciones de química general, tratamiento de aguas residuales, análisis de alimentos y bebidas, valoraciones industriales, trabajo de campo medioambiental y muchas más. La bureta Titrette le permitirá realizar valoraciones de rutina de forma rápida, precisa y con facilidad.
  • Funcionamiento suave para valoraciones excepcionalmente sensibles a caídas
  • Evita el riesgo de derrames de transferencias vertidas
  • Elimina errores de lectura de menisco
  • Cambia automáticamente entre llenado y ajuste de dosis
  • Cumple las tolerancias para buretas de vidrio de clase A según las normas ISO y ASTM
  • Interfaz RS-232 opcional disponible para la transmisión directa de datos a un PC
  • Se usa para una variedad de aplicaciones, incluyendo química general, tratamiento de agua, análisis de alimentos/bebidas, valoraciones industriales y trabajo ambiental en el laboratorio o campo
Información de órdenes
For burettes with Calibration Certificate, contact Customer Service. Add DKD at the end of the BRANDTECH part number. No returns accepted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 0,1 %
Ángulo 90°
Tipo de producto Bureta digital para bocas de frasco
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM E287, DIN EN ISO 385
Color Gray
Material Vidrio
Volumen (métrico) 10 ml
Pantalla Digital
Para utilizar con (aplicación) Trabajo de campo ambiental, análisis de alimentos o bebidas, química general, valoraciones industriales, aplicaciones de tratamiento de aguas residuales
Incluye (2) pilas AAA, (2) ventanas de inspección ámbar, (2) ventanas de inspección de protector de luz de colores, (3) adaptadores para roscas de botella, manual de funcionamiento, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico
Incrementos Approx. 10 μL
Interfaz Interfaz RS232
Precisión 0,05 %
máx. (imperial) 59°F to 104°F
Temperatura (métrico) 15°C to 40°C
Grado de viscosidad Up to 500 mm 2/s
Tensión 1.5 V