Includes
Certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, 2 pilas AAA, 3 adaptadores de rosca de frasco, 2 ventanas de inspección ámbar y manual de funcionamiento. Los modelos con interfaz RS-232 incluyen cable conector y CD de software.
Proporciona exactitud y precisión dentro de las tolerancias de buretas de vidrio de clase A. Las buretas digitales para parte superior de frasco BrandTech™ BRAND™ Titrette™ son adecuadas para la mayoría de los tituladores en concentraciones de hasta 1 mol/l. Ideales para química general, aplicaciones de tratamiento de aguas residuales, análisis de alimentos y bebidas, valoraciones industriales, trabajo de campo medioambiental y mucho más.
La BRAND Titrette proporciona exactitud y precisión dentro de las tolerancias de buretas de vidrio de clase A. Adecuadas para la mayoría de tituladores en concentraciones de hasta 1 mol/l; son ideales para aplicaciones de química general, tratamiento de aguas residuales, análisis de alimentos y bebidas, valoraciones industriales, trabajo de campo medioambiental y muchas más. La bureta Titrette le permitirá realizar valoraciones de rutina de forma rápida, precisa y con facilidad.
- Funcionamiento suave para valoraciones excepcionalmente sensibles a caídas
- Evita el riesgo de derrames de transferencias vertidas
- Elimina errores de lectura de menisco
- Cambia automáticamente entre llenado y ajuste de dosis
- Cumple las tolerancias para buretas de vidrio de clase A según las normas ISO y ASTM
- Interfaz RS-232 opcional disponible para la transmisión directa de datos a un PC
- Se usa para una variedad de aplicaciones, incluyendo química general, tratamiento de agua, análisis de alimentos/bebidas, valoraciones industriales y trabajo ambiental en el laboratorio o campo
Información de órdenes
For burettes with Calibration Certificate, contact Customer Service. Add DKD at the end of the BRANDTECH part number. No returns accepted.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0,1 % |
| Ángulo | 90° |
| Tipo de producto | Bureta digital para bocas de frasco |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E287, DIN EN ISO 385 |
| Color | Gray |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 10 ml |
| Pantalla | Digital |
| Para utilizar con (aplicación) | Trabajo de campo ambiental, análisis de alimentos o bebidas, química general, valoraciones industriales, aplicaciones de tratamiento de aguas residuales |
| Mostrar más |