Learn More
BRAND™ Pipeteadores transferpettor™
Código de producto. 10222511 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 μl
1000 μl
5 ml
10 ml
Color:
Amarillo
Naranja
Rojo
Verde
Incrementos:
1μL
0.01mL
10μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Color Incrementos unitSize
10222511 10 ml Naranja 0.01mL cada uno
10449072 5 ml Rojo 10μL cada uno
10324061 500 μl Verde 1μL cada uno
10180471 1000 μl Amarillo 1μL cada uno
4 options
Código de producto. 10222511
Marca: BRAND™ 702812
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Una punta y un cierre; hay disponibles cierres y puntas de repuesto.
Manipule medios difíciles de pipetear como líquidos viscosos, espumosos o de alta presión de vapor con precisión y exactitud. Los pipeteadores de transferpettor™ utilizan un pistón bien ajustado con junta en contacto directo con el líquido aspirado, por lo que los resultados son reproducibles. Las paredes se limpian hasta la última gota y las puntas se pueden utilizar repetidamente.
Manipule medios difíciles de pipetear como líquidos viscosos, espumosos o de alta presión de vapor con precisión y exactitud. Los líquidos deben ser compatibles con polipropileno y polietileno de alta densidad. Cuatro modelos codificados por colores cubren un intervalo de 100 μl a 10 ml.
  • El pistón ajustado con junta está en contacto directo con el líquido aspirado para que los resultados sean reproducibles
  • Las paredes se limpian hasta la última gota y las puntas se pueden utilizar repetidamente
  • Exactitud: ≤±0,5%
  • Reproducibilidad: ≤0,2%
  • Presión máxima de entrada: 500 milibares
  • Viscosidad máxima: CST de 20.000 (mm2/s)
  • Densidad máxima: 13,6 g/cm3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ≤±0,5%
Puntas compatibles Transferpettor Tips, 2000-10,000 μL
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Naranja
Material Polypropylene
Número de canales 1
Tipo Pipeta de desplazamiento positivo
Volumen (métrico) 10 ml
Para utilizar con (aplicación) Líquidos como soluciones de proteínas concentradas, aceites, grasas, resinas, medios de glicerina con alta presión de vapor, como alcohol, acetona e hidrocarburos
Incluye Una punta y un cierre
Incrementos 0.01mL
Repetibilidad ± 0,5 % o menos
Garantía 1 año