Learn More
BRAND™ Cubetas desechables UV-Cuvette
Código de producto. 10188561 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 a 3 ml
2,5 a 4,5 ml
De 70 a 550 μl
De 70 a 850 μl
Cantidad:
100/Paq.
500/Paq.
Paquete de 100, envasado individualmente
Tamaño de la unidad:
100 PCS
500 PCS
paquete de 100
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad unitSize
10188561 De 70 a 850 μl 500/Paq. paquete de 500
10730445 De 70 a 850 μl Paquete de 100, envasado individualmente 100 PCS
10386712 De 70 a 550 μl Paquete de 100, envasado individualmente paquete de 100
10566581 1,5 a 3 ml 100/Paq. 100 PCS
10290272 De 70 a 850 μl 100/Paq. 100 PCS
10200282 De 70 a 550 μl 100/Paq. 100 PCS
10198561 De 70 a 550 μl 500/Paq. 500 PCS
10046731 2,5 a 4,5 ml 100/Paq. paquete de 100
8 options
Código de producto. 10188561
Marca: BRAND™ 759210
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Encaja en la mayoría de espectrofotómetros sin adaptadores.
Las cubetas desechables BrandTech™ BRAND™ UV-Cuvette proporcionan transparencia de 230 a 900 nm y eliminan la limpieza y el riesgo de contaminación cruzada. Ideal para el análisis de ADN/ARN y proteínas. Compatibles con la mayoría de disolventes orgánicos polares, ácidos y bases
Diseño avanzado de cubeta que incluye ventanas embutidas para proteger contra arañazos en la trayectoria óptica.
  • Desechable; se eliminan los riesgos de limpieza y contaminación cruzada
  • Ideal para el análisis de ADN/ARN y proteínas.
  • Resistente a productos químicos; puede usarse con la mayoría de disolventes orgánicos polares, ácidos y bases
  • También compatible con acetona, butanona, DMF y ácido clorhídrico concentrado
  • Agrupación por cavidad del molde de fabricación para garantizar la menor variación en coeficiente de extinción
  • Encaja en la mayoría de espectrofotómetros sin adaptadores
Tamaño ultramicro
  • Disponible con alturas de ventana de 8,5 y 15 mm (dimensión Z)
  • Puede usarse con volúmenes de muestra tan pequeños como 70 μl.
  • Se puede instalar con tapones de sellado (se venden por separado) para el almacenamiento de muestras
  • Disponible en envase individual, sin ADN ni ARNasa
Tamaño Semimicro
  • Para volúmenes de muestra entre 1,5 y 3,0 ml
  • Disponible en envase individual, sin ADN ni ARNasa
Tamaño macro
  • Capacidad de 2,5 a 4,5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilidad Non-sterile
Tipo Cubeta
Color Clear
Desechables
Capacidad (métrico) De 70 a 850 μl
Material Plástico
Incluye Cuvette Only
Cantidad 500/Paq.
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range De 230 nm a 900 nm
Altura (métrico) 8,5 mm
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros y fotómetros
Anchura (métrico) 2 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el análisis de ADN, ARN y proteínas; aplicaciones de biología molecular
Trayectoria de luz 10 mm
Forma Rectangle
Calidad de fabricación CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY