Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ 384-Well Microplates
Non-treated microplates for diverse applications
Marca:  BRAND™ 781627
537.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10072103
  • 590.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Superficie de PS no tratada
  • Fijación media, no estéril
  • Placa estándar para la mayoría de las aplicaciones
  • Libre de endotoxinas, ADNasa, ADN, ARNasa; no citotóxico
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
16 x 24
Poliestireno
384
Sin tratar
Para ensayos homogéneos, exámenes, almacenamiento
Sin tapa
Negro, Fondo transparente
0,12 ml
No estéril
Plano
50/caja