Learn More
BRAND™ Microplacas BRANDplates™pureGrade™ de 96 pocillos
Fabricadas en poliestireno con superficie no tratada. Las microplacas de 96 pocillos BrandTech™ pureGrade™ no son citotóxicas y están libres de endotoxinas, ADN, ADNasa y ARNasa.
Las microplacas de adherencia media y no estériles son adecuadas para ensayos homogéneos, cribado y almacenamiento con relieve alfanumérico gris sobre placas sólidas negras y blancas para facilitar la identificación de los pocillos.
112.00€ - 825.00€
Especificaciones
Código de barras | Incluye código de barras |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ANSI, SLA |
Formato | Estándar |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Material | Poliestireno |
Código de producto | Marca | Color | Volumen del pocillo (métrico) | Forma del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Volumen del pocillo (métrico) | Forma del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10002213
|
BRAND™
781604 |
Blanco | 330 μl | U |
300.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10246473
|
BRAND™
781600 |
Transparente | 330 μl | U |
115.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10052063
|
BRAND™
781601 |
Transparente | 360 μl | V |
121.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10143663
|
BRAND™
781602 |
Transparente | 350 μl | Plano |
121.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10062063
|
BRAND™
781603 |
Transparente | 350 μl | C |
112.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10732694
|
BRAND™
781605 |
Blanco | 350 μl | Plano |
300.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10448433
|
BRAND™
781607 |
Negro | 330 μl | U |
309.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10742694
|
BRAND™
781608 |
Negro | 350 μl | Plano |
331.27€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10337723
|
BRAND™
781610 |
Blanco | 330 μl | Plano |
800.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10347723
|
BRAND™
781611 |
Negro, Fondo transparente | 330 μl | Plano |
800.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10004804
|
BRAND™
781614 |
Transparente | 350 μl | Plano |
750.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15674007
|
BRAND™
781615 |
Negro | 350 μl | Plano |
825.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Superficie de poliestireno
- Unión media, no estériles
- Placa estándar para la mayoría de aplicaciones
- Relieve alfanumérico gris sobre placas sólidas blancas y negras para facilitar la identificación de pocillos
- Placas de tiras disponibles
- Placas estándar disponibles en formas de U, V, F y C
- Fondos transparentes disponibles en forma de F
- Disponibles en color transparente, blanco o negro
- Sin endotoxinas, ADNasa, ADN, ARNasa; no citotóxicas
- Aptas para ensayos homogéneos, cribaje y almacenamiento.
Especificaciones
Incluye código de barras | |
Estándar | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Almacenamiento, cribaje y ensayos homogéneos |
ANSI, SLA | |
8 x 12 | |
96 | |
Sí | |
Sí |