Learn More
VACUUBRAND™ Vaso colector y kit adaptador para sistemas de aspiración de fluidos Vacuubrand BVC
Click to view available options
Tipo:
Adaptador
Recipiente de recogida
Capacidad (métrico):
2 l
4 l
Tamaño de la unidad:
2 LT
2 LT
4 LT
Description
- La familia de BVC de sistemas de aspiración de líquidos ofrece soluciones compactas y silenciosas para el trabajo con cultivos celulares.
- Proporcionan la flexibilidad necesaria para adaptarse al protocolo de descontaminación en la esterilización en autoclave o la desinfección en el frasco. Recipiente de recogida
- Recipiente de recogida: está disponible en capacidades de 2 l y 4 l
- Kit adaptador: para ajustar el recipiente de recogida de vidrio de 2 litros en los modelos BVC Control y Professional
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 4 l |
| Descripción | Recipiente de recogida de polipropileno de 4 l para BVC |
| Para utilizar con | Sistema de aspiración de líquidos BVC |
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Recipiente de recogida |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction