Learn More
BRAND™ Rack para cubetas
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Posiciones:
16
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Gradilla de polipropileno
- Admite hasta 16 cubetas de 10 mm de longitud de trayectoria, cubetas desechables o reutilizables de tamaño estándar
- Esterilizable en autoclave a 121°C (250°F) durante 20 minutos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cuvette Rack |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Gris |
| Admite | Cuvettes (10 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 16 |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | No |
| Para utilizar con (equipo) | Cubeta de espectrofotometría transparente UV |
| Cantidad | 1 unidad |
| Mostrar más |