Learn More
BRAND™ Tubo de descarga de repuesto del dispensador acoplable a frascos
Código de producto. 10665581 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Dispensador acopable a frascos de 5 ml y 10 ml Dispensette™ III
Dispensador para bocas de frasco Seripettor™
Dispensador para bocas de frasco de Dispensette™ orgánico, de 5 y 10 ml
Dispensador para frascos Dispensette™ III de 0,5, 1, 2, 5 y 10 ml
Dispensadores para bocas de frasco de Dispensette™ III de 25, 50 y 100 ml
Longitud (métrico):
90 mm
90 mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Color:
Amarillo
Rojo
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Longitud (métrico) unitSize Color
10665581 Dispensador para frascos Dispensette™ III de 0,5, 1, 2, 5 y 10 ml 90 mm cada uno -
10792931 Dispensador para bocas de frasco de Dispensette™ orgánico, de 5 y 10 ml 90 mm cada uno Amarillo
10599012 Dispensador acopable a frascos de 5 ml y 10 ml Dispensette™ III 90 mm cada uno Rojo
10675581 Dispensadores para bocas de frasco de Dispensette™ III de 25, 50 y 100 ml 120 mm cada uno -
10442581 Dispensador para bocas de frasco Seripettor™ - cada uno -
5 options
Código de producto. 10665581
Marca: BRAND™ 707915
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moldeadas con precisión con polipropileno virgen de alta pureza y sin oleamida ni diHEMDA.Las puntas de pipeta de 1 a 10 ml son ideales para el trabajo con la pipeta de microlitro Transferpette™ S de 10 ml.Compatibles con sistemas Eppendorf™.
  • Para dispensaciones en serie tipo cóctel de centelleo; el tubo de descarga flexible protege todas las innovaciones importantes de seguridad
  • Material de PTFE
  • Punta fina
Información de órdenes
No utilizar con Dispensette HF o con dispensadores de otros fabricantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de descarga
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (aplicación) Dispensación en serie tales como cóctel de centelleo; el tubo de descarga flexible protege todas las innovaciones importantes de seguridad
Para utilizar con (equipo) Dispensador para frascos Dispensette™ III de 0,5, 1, 2, 5 y 10 ml
Incluye Válvula integrada
Forma Punta fina
Longitud (imperial) 3,54 in
Longitud (métrico) 90 mm