Learn More
BRAND™ inertGrade™ 96-well Microplates
Especially suited for cell cultures when adhesion is not desired.Reduction of cell adhesion and protein adsorption minimizes enzyme and cellular activation to aid in the inhibition of the differentiation of progenitor or stem cells and promotes the formation of spheroids.
150.00€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Forma del pocillo | Plano |
N.° por paquete | 5 |
Código de producto | Marca | Color | Forma del pocillo | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Forma del pocillo | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15624017
|
BRAND™
781912 |
Blanco | Plano | 5 |
150.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15634017
|
BRAND™
781913 |
Negro | Plano | 5 |
150.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Hydrogel technology optimizes the surface characteristics to suppress interactions of cells or protein with the polystyrene plastic.
- Polystyrene construction
- Sterile
- 96 wells
- Flat or Round Bottom
- Black, White or Clear
- Includes lid
Especificaciones
Poliestireno | |
Estéril | |
Plano | |
5 |