Learn More
BrandTech™ Low Density Polyethylene Dropping Bottles
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Tamaño de rosca (métrico):
GL25
GL32
Descripción
- Tapones de rosca de polietileno de alta densidad.
- Recorte la parte superior para personalizar el tamaño del orificio
- El tapón a presión ayuda a asegurar el contenido
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Material | LDPE |
Tamaño de rosca (métrico) | GL32 |
Tipo de tapón | Tapón roscado |