Descripción
Fabricadas con plástico puro de gran calidad para ofrecer resultados excelentes y reproducibles en la mayoría de aplicaciones de PCR, y se fabrican sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar los reactivos y las muestras. Las tiras de tubos están disponibles con o sin tapones y se pueden adquirir por separado.
- Paredes delgadas y uniformes para garantizar una transferencia térmica uniforme y precisa lo que permite obtener unos resultados excelentes.
- Esterilizable en autoclave
- Sin ADN, ARNasa ni ADNasa.
- Compatible con la mayoría de bloques térmicos de 24, 32, 96 y 384 pocillos.
- Disponibles en prácticos juegos de tubos/tapones.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RNase, DNase and DNA free |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 0,2 ml |
| Cantidad | 125 Strips |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Material | Polipropileno |
| Sin ADNasa | Sí |
| Sin ARNasa | Sí |
| Tipo de tapón | Not Included |
| N.° de pocillos | 8 |
| Mostrar más |