Learn More
BrandTech™ Recipientes para muestras de PFA
Los recipientes para muestras de PFA VITLAB se suministran con tapón de rosca y son adecuados para el análisis de trazas.
Marca:  BrandTech™ 130397
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10060641
  • 59.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Adecuado para recogida, transporte y almacenamiento de muestras.
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C
Especificaciones
Especificaciones
60 mL
PFA
60 mL
Recipiente de muestras
Recogida, transporte y almacenamiento de muestras