Learn More
BrandTech™ Recipientes para muestras de PFA
Los recipientes para muestras de PFA VITLAB se suministran con tapón de rosca y son adecuados para el análisis de trazas.
Marca:  BrandTech™ 130497
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10070641
  • 62.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Adecuado para recogida, transporte y almacenamiento de muestras.
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C
Especificaciones
Especificaciones
90 mL
PFA
90 mL
Recipiente de muestras
Recogida, transporte y almacenamiento de muestras