Learn More
BRAND™ Accessories for PLT™ (Pipette Leak Testing) Units
Tienda Brand Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tipo:
Adaptador de pipetas monocanal
Adaptador de pipetas multicanal
Filtros de repuesto de polietileno
Fuente de alimentación universal: 100-240 V, 50/60 Hz
missing translation for 'unitSize'
cada uno
paquete de 10
Para utilizar con (aplicación):
Prueba sin puntas
Pruebas con consejos
Testing with or without Tips
Description
Se utiliza con la unidad de pruebas de fugas en pipeta BRAND& trade PLT&trade Entre los accesorios disponibles, se incluyen los siguientes:
- El adaptador de pipetas multicanal incluye cuatro enchufes
- Filtros de polietileno de repuesto
- Adaptador de pipeta monocanal para pruebas con puntas de prueba, incluye enchufe
- Adaptador de pipeta monocanal para pruebas sin puntas de prueba, incluye enchufe
- Adaptador de corriente universal, 100-240 V, 50/60 Hz
Specifications
Specifications
| Puntas compatibles | Todas las puntas |
| Descripción | Filtros de reemplazo de polietileno |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con | Unidad PLT |
| Material | Polietileno |
| Número de canales | Variable |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Filtros de repuesto de polietileno |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction