Learn More
BrandTech™ Polypropylene Funnels
BrandTech polypropylene funnels with its steep 60° angle, encourages swift and rapid transfers.
13.10€ - 15.30€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Ángulo | 60° |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Color | Clear |
Graduado | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro del tubo (métrico) | Longitud total (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro del tubo (métrico) | Longitud total (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15702106
|
BrandTech™
40894 |
5 ml | 1,5 mm | 45 mm | 24 Pk. |
15.30€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 30-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12624930
|
BrandTech™
41394 |
88 ml | 6 mm | 108 mm | 12 Pk. |
13.10€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Made of transparent polypropylene
- Molded volume markings
- Looped handle for hanging
Especificaciones
Polipropileno | |
Sí | |
Sí | |
257°F | |
Filtering Funnel |
60° | |
Clear | |
Variedad de aplicaciones de laboratorio | |
125°C |