Learn More
BRAND™ Gradillas para tubos de ensayo de polipropileno
Fabricados con polipropileno resistente. Las gradillas para tubos de ensayo de polipropileno incluyen posiciones alfanuméricas para facilitar la identificación de las muestras. Las gradillas son apilables, no conductoras y no flotan en baños de agua.
Marca:  BRAND™ 4340023
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10028180
Descripción
Descripción
Las resistentes gradillas de polipropileno incluyen posiciones alfanuméricas para facilitar la identificación de las muestras.
  • Las gradillas son apilables, no conductoras y no flotan en baños de agua.
  • Adecuadas para su uso a temperaturas de – 20°C a 90°C.
  • Se suministra en tres piezas para un montaje fácil y permanente.
  • Espacios amplios entre las posiciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Gradilla, tubo de ensayo
No
Tubes (20 mm)
40
265 mm
126 mm
88mm
20 mm
4 x 10
Amarillo
Polipropileno
265 x 126 x 88mm
10,43 in
4,96 in
3.46 in.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Gradillas para tubos de ensayo de polipropileno > For 20mm (0.79in.) tubes; Yellow