Learn More
BRAND™ Gradillas para tubos de ensayo de polipropileno
Fabricados con polipropileno resistente. Las gradillas para tubos de ensayo de polipropileno incluyen posiciones alfanuméricas para facilitar la identificación de las muestras. Las gradillas son apilables, no conductoras y no flotan en baños de agua.
Marca:  BRAND™ 4340060
66.55 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11889550
  • 70.05€ / paquete de 5
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Las resistentes gradillas de polipropileno incluyen posiciones alfanuméricas para facilitar la identificación de las muestras.
  • Las gradillas son apilables, no conductoras y no flotan en baños de agua.
  • Adecuadas para su uso a temperaturas de – 20°C a 90°C.
  • Se suministra en tres piezas para un montaje fácil y permanente.
  • Espacios amplios entre las posiciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo
No esterilizable en autoclave
Tubos (16 mm)
55
265 mm
126 mm
75 mm
16 mm
5 x 11
Blanco
Polipropileno
265 x 126 x 75 mm
10,43 in
4,96 in
2,95 in
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Gradillas para tubos de ensayo de polipropileno > Para tubos de 16 mm (0,63 pulgadas); blanco