Learn More
BRAND™ Gradillas para tubos de ensayo de polipropileno
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Admite:
Tubos (13 mm)
Tubos (13 mm)
Tubos (16 mm)
Tubos (16 mm)
Tubos (18 mm)
Tubos (18 mm)
Tubos (20 mm)
Tubos (20 mm)
Tubos (25 mm)
Tubos (25 mm)
Tubos (30 mm)
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Descripción
Las resistentes gradillas de polipropileno incluyen posiciones alfanuméricas para facilitar la identificación de las muestras.
- Las gradillas son apilables, no conductoras y no flotan en baños de agua.
- Adecuadas para su uso a temperaturas de – 20°C a 90°C.
- Se suministra en tres piezas para un montaje fácil y permanente.
- Espacios amplios entre las posiciones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
| matriz, red, conjunto | 3 x 7 |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Tubos (30 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 21 |
| Forma | Rectangular |
| Estantes | None |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Mostrar más |