Learn More
BrandTech™ Reagent Bottles with Screw Caps
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
Descripción
- Buena resistencia química para el almacenamiento de líquidos a largo plazo.
- Los tapones de rosca ayudan a proteger contra la contaminación exterior y las fugas.
- Esterilizables en autoclave a 121 °C, según DIN EN 285
Especificaciones
Capacidad | 338,1 oz/10 000 ml |
Capacidad (métrico) | 10.000 mL |
Capacidad (imperial) | 338,1 oz |
Diámetro (imperial) | 8,74 in |
Material | Polipropileno |
Altura (métrico) | 394 mm |
Altura (imperial) | 15,51 in |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | GL63 |
Diámetro (métrico) | 222 mm |