Learn More
BRAND™ Tubo de descarga de repuesto del dispensador acoplable a frascos
Moldeadas con precisión con polipropileno virgen de alta pureza y sin oleamida ni diHEMDA.Las puntas de pipeta de 1 a 10 ml son ideales para el trabajo con la pipeta de microlitro Transferpette™ S de 10 ml.Compatibles con sistemas Eppendorf™.
Marca: BRAND™ 707916
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- La ventana de visualización permite verificar fácilmente del cebado
- El tapón de rosca con bisagras se gira hacia afuera cuando se realiza la dispensación
- La válvula de descarga con bola de seguridad se cierra cuando la válvula de descarga no está montada
- Disponible con o sin válvula de recirculación
- Dispensador acopable a frascos de 5 ml y 10 ml Dispensette™ III
- Dispensador acopable a frascos de 5 ml y 10 ml Dispensette™ Organic
- Dispensador acopable a frascos de 25 ml, 50 ml y 100 ml Dispensette™ Organic
Especificaciones
Tubo de descarga | |
Dispensador acopable a frascos de 5 ml y 10 ml Dispensette™ III | |
Estándar | |
90 mm |
Rojo | |
Válvula integrada | |
3,54 in |