Learn More
BRAND™ Minirrefrigerador de tubos para centrífuga
Se ha diseñado para proteger una amplia gama de soluciones (enzimas, ADN, ARN, suspensiones celulares) ayudando a mantener la temperatura del congelador en el laboratorio.
Marca: BRAND™ 114930
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricadas con policarbonato duradero
- Rellenos con gel no tóxico
- Con capacidad para 12 tubos de 0,5 a 2,0 ml
- Se suministran individualmente
Especificaciones
Tubo para centrífuga | |
Policarbonato | |
Rojo | |
Tubos de 0,5 a 2 ml |
Mantiene temperaturas de 0 °C durante 60 min. | |
Minirefrigerador | |
De 0,5 a 2 ml |