Learn More
BRAND™ Depósitos para reactivos BRAND™
Código de producto. p-4707113 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
40 bolsas de 5
En envase individual
Paquetes de 10
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 200
Código de producto. 10327202
Marca: BRAND™ 703409
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados en polipropileno de gran calibre para una durabilidad prolongada. Los depósitos de reactivos son esterilizables en autoclave y aptos para todos los pipeteadores de 8 y 12 canales. La versión no estéril incluye tapa.
  • Polipropileno de gran calibre
  • Apto para todas las pipetas de 8 y 12 canales
  • Esterilizable en autoclave
  • La versión no estéril incluye tapa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparent
Capacidad (métrico) 60 ml
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Tipo Depósito de reactivos
Para utilizar con (aplicación) Para uso con pipetas multicanal Sin tapa.
Envase 40 bolsas de 5
Cantidad 200/Pk.
Esterilizables en autoclave
Canales 1
Desechables Limited-use
Forma del fondo V-bottom