Learn More
BrandTech™ Kit de tinción de portaobjetos
Kit universal de tinción de portaobjetos de POM VITLAB
Marca:  BrandTech™ 99099
Código de producto. 10488036
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Incluye un tarro de tinción y una gradilla de tinción
Especificaciones
Especificaciones
Veinticinco portaobjetos de 76 x 26 mm
Un tarro de tinción y una gradilla de tinción
100 x 87 x 51 mm