Learn More
BRAND™ Transferpette™ Single Channel Electronic Pipets
Combines comfortable design, balanced weight distribution, intuitive software and user-friendly documentation for your pipetting needs.
Marca:  BRAND™ 705346
429.86 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21922" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10511072
  • 495.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Diseño de carcasa funcional y ergonómico
  • Nuevo apoyadedo ajustable
  • Estructura de menús intuitiva y manual de usuario completamente ilustrado
  • Reducción significativa de las fuerzas de fijación y expulsión de la punta con la punta universal
  • Pistón resistente a la corrosión y expulsor
  • Cinco prácticos programas: Pipeteo, pipeteo inverso, mezcla, electroforesis en gel y dispensación
  • Listos para su uso: 4000 ciclos de pipeteo con cada carga de la batería, función de actualización de la batería incluso durante la recarga
  • Cada pipeta tiene un marcado DE-M y se suministra con certificado de rendimiento
  • Se suministra con batería y aceite de silicona
Especificaciones
Especificaciones
≤ ± 0,6%, 6,0μL
DIN EN ISO 8655-2
Azul
Transferpette™
De 100 a 1000 unidades
Ergonómico
1,0μL
59°F a 104°F
1 año
NiMH recargable
Autoclavable
1
Pipeta de un solo canal para microlitros
LCD
Sin adaptador de CA
1
15°C a 40°C
Certificados
Ver productos accesorios